Vai a
54880
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Hydrazino-m-cresol dihydrochloride, 3-(Hydrazinomethyl)phenol dihydrochloride, NSD-1015
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
212,00 €
180,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOC6H4CH2NHNH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.09
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
279-659-3
Beilstein/REAXYS Number:
9282965
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
180,20 €
Prezzo di listino212,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
137-140 °C, 138-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NNCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-9-5-6-2-1-3-7(10)4-6;;/h1-4,9-10H,5,8H2;2*1H
InChI key
ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase; crosses blood brain barrier.
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase; crosses blood brain barrier. Also inhibits GABA aminotransferase, as well as other pyridoxal-phosphate-requiring enzymes, by forming the 3-hydroxybenzylhydrazone of that cofactor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H139B4563SML0635
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
deionized water: 8 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
mp
137-140 °C, 138-140 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)