Documenti fondamentali
85971
Sigma-Aldrich
Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium hexafluorophosphate
≥98.0% (CHN)
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate, O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, HSPyU
Scegli un formato
1 G
74,80 €
74,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
74,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20F6N3O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
74,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (CHN)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
143-153 °C
Solubilità
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1O\C(N2CCCC2)=[N+]3\CCCC3
InChI
1S/C13H20N3O3.F6P/c17-11-5-6-12(18)16(11)19-13(14-7-1-2-8-14)15-9-3-4-10-15;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H2;/q+1;-1
TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
New, excellent and non-hygroscopic reagent for peptide coupling giving no cytotoxic reaction products
Reactant for synthesis of caspase sensitive gold nanoparticles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Homan Kang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(6), e1905899-e1905899 (2019-12-20)
Advances in molecular imaging modalities have accelerated the diagnosis and treatment of human diseases. However, tumors less than 1 cm in size still remain difficult to localize by conventional means because of the difficulty in specific targeting/delivery to the tumor