Documenti fondamentali
856126
Sigma-Aldrich
Methyl O-methylpodocarpate
97%
Scegli un formato
1 G
768,00 €
768,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
768,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.41
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
768,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
129-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@]1(C)CCC[C@@]2(C)C1CCc3ccc(OC)cc23
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-5-11-19(2,17(20)22-4)16(18)9-7-13-6-8-14(21-3)12-15(13)18/h6,8,12,16H,5,7,9-11H2,1-4H3/t16-,18-,19+/m1/s1
BSKWXDWRTACMCC-QRQLOZEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)