Documenti fondamentali
855898
Sigma-Aldrich
L-metionina sulfoximina
99%
Sinonimo/i:
L-S-(3-ammino-3-carbossipropil)-S-metilsulfoximina
About This Item
Formula condensata:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.23
Beilstein:
6175446
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Attività ottica
[α]25/D +12.8°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
>210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)