855006
Timidina
≥99%
Sinonimo/i:
1-(2-deossi-β-D-ribofuranosil)-5-metiluracile, 1-(2-deossi-β-D-ribofuranosil)timina, 2′-deossitimidina, Timina deossiriboside, dT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]25/D +18.5°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
186-188 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?