851620
D-Norvaline
99%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]20/D −24°, c = 10 in 5 M HCl
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
SNDPXSYFESPGGJ-SCSAIBSYSA-N
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3