808172
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 11 cP, work function -4.3eV
Sinonimo/i:
AZO ink, Al-doped ZnO dispersion, Al-dopend ZnO suspension, Al:ZnO ink, Avantama N-20X-Jet, Nanograde N-20X-Jet
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
dispersion
Concentrazione
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in 2-propanol and propylene glycol)
Funzione lavoro
-4.1--4.5 eV
Dimensione particelle
8-16 nm
Viscosità
8-14 cP
Applicazioni
Nota sulla preparazione
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited Al doped ZnO films at >100°C.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.