806633
Graphene nanoplatelets
powder, hydrocarbon functionalized, hydrophobic
Sinonimo/i:
GNPs, graphenit-LIPO
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Dispersibility: dichloromethane, N-methyl-2-pyrrolidone, and other non-polar solvents
Stato
powder
Composizione
Carbon, >85 wt. %
Oxygen, >3 wt. %
Descrizione generale
Applicazioni
- Graphene (nano)composite materials
- Conductive coatings
- Conductive Inks
- Energy Storage
- Electrode materials
- Room Temperature
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.