806625
Graphene nanoplatelets
powder, polycarboxylate functionalized, hydrophilic
Sinonimo/i:
GNPs, graphenit-HYDRO
Descrizione
Dispersibility: water (high stability in aqueous medium)
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Carbon, >70 wt. %
Oxygen, >10 wt. %
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Graphene (nano)composite materials
- Conductive coatings
- Conductive Inks
- Energy Storage
- Electrode materials
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.