Documenti fondamentali
802182
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide (50:50), ester terminated, average Mw 100,000
Sinonimo/i:
PLGA
Scegli un formato
1 G
200,00 €
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
200,00 €
About This Item
Formula condensata:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide (50:50)
PM
average Mw 100,000
Composizione
lactide:glycolide (50:50)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Biodegradable polymer for tissue engineering and drug delivery
Caratteristiche e vantaggi
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Stato fisico
Biocompatible, biodegradable polymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)