806072
bis-MPA-COOH dendrimer
trimethylol propane core, generation 4
Sinonimo/i:
G4-TMP-COOH
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCC(COC(C(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)
InChI
YDQBDELOMASXMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
- End Group Functionality: Carboxyl surface group
- Generation: 4
- No. Surface Groups: 48
- Calculated Mol. Wt.: 10162.9 g/mol
- bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.