Documenti fondamentali
805890
Sigma-Aldrich
Silice
Silica
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
Scegli un formato
1 G
93,40 €
93,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
93,40 €
About This Item
Formula condensata:
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
93,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
Dimensione pori
0.1-0.3 cm3/g pore volume
~2 nm pore size
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Mesoporous silicas are inorganic materials that have porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.[1][2][3]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Silice monodisperse, non-porous, 750 nm
Sigma-Aldrich
904406
Silice
Silice mesoporous, 1 μm particle size, pore size ~4 nm
Sigma-Aldrich
806889
Silice
Ibuprofene meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
I7905
Ibuprofene
Silice monodisperse, non-porous, 2.0 μm
Sigma-Aldrich
904465
Silice
Silica, fumed powder, 0.2-0.3 μm avg. part. size (aggregate)
Sigma-Aldrich
S5505
Silica, fumed
Silica, fumed powder
Sigma-Aldrich
S5130
Silica, fumed
Silice nanopowder, 10-20 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
637238
Silice
Silice nanopowder, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
718483
Silice
Silice nanopowder (spherical, porous), 5-20 nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
637246
Silice
Wang Y, et al.
Advanced Materials, 273, 273-273 (2015)
Wang Y
Advanced Materials, 273, 576-576 (2015)
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
Articoli
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
Domande
Recensioni
Filtri attivi
    • Recensione 1
    • Voto 1
    4 su 5 stelle.
    good
    Uniform and overall good quality however clumping in the container poses a problem for adequate weighing and distribution in a fluid medium. Better dehydratation of the product could help.
    Traduci con Google