803030
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to off-white
applicazioni
detection
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]1(CCC/2)C(CCC1[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C.[H]O[H]
InChI
1S/C27H44O2.H2O/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29;/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3;1H2/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
WRLFSJXJGJBFJQ-DZAJWRDGSA-N
Descrizione generale
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate is a deuterated vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3