560626
2-Isopropenyl-2-oxazoline
98%
Sinonimo/i:
2-Isopropenyl-2-oxazoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
contiene
1000 ppm phenothiazine as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
Viscosità
0.993 cP(25 °C)
P. eboll.
147 °C (lit.)
Punto di fusione
−47 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C1=NCCO1
InChI
1S/C6H9NO/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h1,3-4H2,2H3
LPIQIQPLUVLISR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup