929689
ElectroGreen®
Toluene substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for electronic purposes
Livello qualitativo
Descrizione
Relative Evaporation rate: 2.57
Hansen Solubility Parameters: SPd = 7.7; SPp = 2.8; SPh = 6.
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezze
≤0.05 wt. % acidity (as lactic acid)
≤0.2 wt. % water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP)
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Colore
clear
Viscosità
8.1 cP(20 °C)
Densità
0.965 at 25 °C (specific gravity)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
This solvent blend consists of ethanol 20-30%, Ethyl lactate 20-30%, ethyl acetate 10-20%.
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C
Articoli
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.