799122
Azo-Resveratrol-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinonimo/i:
5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)diazenyl-1,3-benzenediol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC(/[15N]=[15N]/C2=CC=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C12H10N2O3/c15-10-3-1-8(2-4-10)13-14-9-5-11(16)7-12(17)6-9/h1-7,15-17H/b14-13+/i13+1,14+1
AVZQUPWHMPXTCT-YUIILNQYSA-N
WGK 3