797731
Gold nano-urchins
70 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinonimo/i:
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Particles:∼1.20E+10/mL
Stato
liquid
nanourchin
OD
1
Dimens. media delle particelle
70 nm
λmax
600 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.