Documenti fondamentali
797464
Sigma-Aldrich
7-Amino-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato
solid
Colore
faint yellow
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(CO1)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-11(7-13)4-8(12)5-15-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
DJQMEIQMZYMIIH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenuto correlato
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.