Documenti
797057
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyisophthalic acid
95%
Sinonimo/i:
4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3