Vai a
B0515
Betamethasone 17-valerate
Sinonimo/i:
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-9α-fluoro-16β-methyl-3,20-dione 17-valerate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-valerate, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone 17-valerate, Betnovate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
85,20 €
72,42 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
241,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
625,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H37FO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4240001
Form:
powder
72,42 €
Prezzo di listino85,20 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
originator
Schering Plough
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
Biochem/physiol Actions
Betamethasone 17-valerate is a synthetic glucocorticoid. It exhibitstherapeutic effects against various allergic and inflammatory skin diseases.[1] Betamethasone 17-valerate also possesses anti-inflammatory properties.
Features and Benefits
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
46074PHR17801069007
Betamethasone valerate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1069007
Betamethasone valerate
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
originator
Schering Plough
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betamethasone 17-valerate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)