Documenti fondamentali
792055
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate
≥95%
Sinonimo/i:
2′-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate, 2-Azidoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Azidoethyl-2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2-azidoethyl ester, Azido-ATRP initiator, Azido-Bib
Scegli un formato
1 G
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
166,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10BrN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482
Densità
1.437 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(Br)(C)C(OCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C6H10BrN3O2/c1-6(2,7)5(11)12-4-3-9-10-8/h3-4H2,1-2H3
OYSXPOJKJKBNSG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bifunctional initiator with a bromoisobutyryl moiety for atom transfer radical polymerization (ATRP) and an azide moiety that can be used in Cu-mediated ligation ("click" chemistry) for biomaterials, carbon nanotubes and graphene sheets.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Click chemistry as a route for the immobilization of well-defined polystyrene onto sheets
Shengtong Sun, Yewen Cao, Jiachun Feng; et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(27), 5605-5607 (2010)
General Approach to Individually Dispersed, Highly Soluble, and Conductive Graphene Nanosheets Functionalized by Nitrene Chemistry
Hongkun He, Chao Gao
Chemistry of Materials, 22(17), 5054-5064 (2010)
Articoli
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.