Documenti
791822
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylbiguanide-13C4,15N5 hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4H1115N5 HCl
Peso molecolare:
174.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[15NH2][13C]([15NH][13C]([15N]([13CH3])[13CH3])=[15NH])=[15NH].Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;
OETHQSJEHLVLGH-GNXMHKIVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1