Documenti fondamentali
791229
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9N3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
206-211 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1(CCNC2)=C2C=NC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c1-2-8-3-6-4-9-5-10-7(1)6;;/h4-5,8H,1-3H2;2*1H
WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)