Documenti fondamentali
78972
Sigma-Aldrich
(R)-1-Phenyl-2-propen-1-ol
technical, ≥95% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-α-Vinylbenzyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Beilstein:
4658061
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥95% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +1.0±0.5°, c = 3.2% in chloroform
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥93:7 (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.543
Densità
1.021 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H](C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2/t9-/m1/s1
MHHJQVRGRPHIMR-SECBINFHSA-N
Altre note
Chiral building block
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D.A. Claremon et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 8265-8265 (1986)
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically