779563
3-(2,6-Diisopropylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cycloheptathiazol-3-ium perchlorate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cycloheptathiazolium perchlorate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Impurezze
7.55-7.93% sulfur content
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-[n+]2csc3CCCCCc23
InChI
1S/C20H28NS.ClHO4/c1-14(2)16-9-8-10-17(15(3)4)20(16)21-13-22-19-12-7-5-6-11-18(19)21;2-1(3,4)5/h8-10,13-15H,5-7,11-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
KFZZMNXIPAZYPN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)