Documenti fondamentali
779490
Sigma-Aldrich
1,8-Diiodonaphthalene
≥98.0% (HPLC)
Scegli un formato
5 G
747,00 €
747,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
747,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.96
Beilstein:
1865324
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
747,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
109-113 °C
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Ic1cccc2cccc(I)c12
InChI
1S/C10H6I2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
FURHMGVKKGEGMZ-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3