779482
1-Azido-4-iodobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Iodophenyl azide solution
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solution
Concentrazione
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Ic1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4IN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
FJOKWWVZXVTOIR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)