777994
CdTe core-type quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 770 nm, powder
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Fluorescenza
λem 770 nm
, quantum yield 10%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.
Protocolli
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.