Documenti fondamentali
480290
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), monoglycidyl ether terminated
average Mn ~5,000
Scegli un formato
25 ML
75,90 €
75,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
75,90 €
About This Item
Formula condensata:
Si(CH3)3O[Si(CH3)2O]nSi(CH3)2CH2CH2CH2OCH2(C2H3O)
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
75,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
PM
average Mn ~5,000
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
Viscosità
~65 cSt(25 °C)(lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(O)O.C[Si](C)(O)CCCOCC1CO1
InChI
1S/C8H18O3Si.C2H8O2Si/c1-12(2,9)5-3-4-10-6-8-7-11-8;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;3-4H,1-2H3
XIJHOGGFDASIKP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Resin modifier and paint additive.
Caratteristiche e vantaggi
Good lubricating properties.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenuto correlato
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.