Documenti fondamentali
775959
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
70-75 °C
Stringa SMILE
COc1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
IVBZHFWJBYTRNG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)