Documenti fondamentali
775010
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzonitrile-(cyano-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC6H415NNO2
Peso molecolare:
150.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15N]#[13C]C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11/h1-4H/i5+1,8+1
NKJIFDNZPGLLSH-LXCUQPLXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)