773492
Poly(N-[2-(propylamino)ethyl]-10,12-pentacosadiyneamide hydrogen bromide) nanotube
>99% (SEM)
Sinonimo/i:
PDNT, PDNT-12-8-23Br, Polydiacetylene Nanotube
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (SEM)
Stato
powder
D.E. × D.I. × lungh.
110 nm × 40 nm × 1,000 nm
Descrizione generale
Applicazioni
- Stimuli-sensitive smart nanomaterial composites
- Drug delivery systems(DDS)
- Biosensors for viruses; bacteria; andglucose
- Langmuir-Blodgett films
- Lab-on-a-chip
- Colorimetric pressure sensors
- UV-based sensors
- Nanoelectronics
- Optics
- Artificial retinas
- Neuronal networks
- MEMS
- Membrane filtration
- Gas separation
Risultati analitici
Purity: >99% (SEM)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Polydiacetylene nanotubes (PDNTs) are self-assembled diacetylene nanotubes comprised of cross-linked, conjugated double and triple bonds.