772518
3-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
130-133 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-3(8)2-9-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
JNOJGNTXRVBLGR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3