Documenti
716324
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperazine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9F3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
90-95 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H9F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h4,9-10H,1-3H2
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2