Documenti fondamentali
772399
Sigma-Aldrich
Potassium oleate-15,15,16,16,17,17,18,18,18-d9
98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)3(CH2)3CH2(CH)2(CH2)7COOK
Peso molecolare:
329.61
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCC/C=C\CCCCCCC([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C17H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;/h9-10H,2-8,11-16H2,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1D3,2D2,3D2,4D2;
MJHINQPJADQEMD-JADBTTGWSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)