772372
DTS(PTTh2)2
Sinonimo/i:
4,4′-[4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-silolo[3,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl]bis[7-(5′-hexyl-[2,2′-bithiophen]-5-yl)-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-c]pyridine], 5,5′-Bis{[4-(7-hexylthiophen-2-yl)thiophen-2-yl]-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-c]pyridine}-3,3′-di-2-ethylhexylsilylene-2,2′-bithiophene
Scegli un formato
165,50 €
Prezzo di listino331,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
165,50 €
Prezzo di listino331,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
208-213 °C
Solubilità
chloroform: soluble(lit.)
dichlorobenzene: soluble(lit.)
λmax
655 nm in chloroform
Stringa SMILE
CCC(CCCC)C[Si]1(CC(CCCC)CC)C2=C(SC(C3=NC=C(C4=CC=C(C5=CC=C(CCCCCC)S5)S4)C6=NSN=C63)=C2)C7=C1C=C(C8=NC=C(C9=CC=C(C%10=CC=C(CCCCCC)S%10)S9)C%11=NSN=C%118)S7
InChI
1S/C62H72N6S8Si/c1-7-13-17-19-23-41-25-27-47(69-41)49-31-29-45(71-49)43-35-63-57(59-55(43)65-75-67-59)51-33-53-61(73-51)62-54(77(53,37-39(11-5)21-15-9-3)38-40(12-6)22-16-10-4)34-52(74-62)58-60-56(66-76-68-60)44(36-64-58)46-30-32-50(72-46)48-28-26-42(70-48)24-20-18-14-8-2/h25-36,39-40H,7-24,37-38H2,1-6H3
NOJURONZIGXBEP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
OPV Device Structure: ITO/MoOx/DTS(PTTh2)2: PC70BM/Al
- JSC = 14.4 mA/cm2
- VOC = 0.78 V
- FF = 0.59
- PCE = 6.7%
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.