Documenti
768510
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li oxide
99 atom % 7Li, 97%
About This Item
Formula condensata:
7Li2O
Peso molecolare:
30.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 7Li
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[7Li+].[7Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1+0;
FUJCRWPEOMXPAD-ONPSQTMSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3