Documenti fondamentali
767360
Sigma-Aldrich
5-Ethynyl-1,3-benzenedicarboxylic acid
greener alternative
99% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Ethynylisophthalic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99% (HPLC)
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
245-255 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C#C
InChI
1S/C10H6O4/c1-2-6-3-7(9(11)12)5-8(4-6)10(13)14/h1,3-5H,(H,11,12)(H,13,14)
XKEUZQRIANAGPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
MOF linker used for the synthesis of MOFs with pores which can be further functionalized by click chemistry
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Surface functionalization of porous coordination nanocages via click chemistry and their application in drug delivery.
Dan Zhao et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(1), 90-93 (2010-10-26)