Documenti fondamentali
767166
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 carboxyl, 1 amine
generation 4
Sinonimo/i:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
carboxyl surface groups
Stato
solid
PM
generation 4
Caratteristiche
focal point amine
N° gruppi superficiali
16
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C147H195NO94/c1-16-147(81-228-118(197)84-17-19-85(148)20-18-84,82-241-131(210)145(14,77-237-127(206)141(10,69-229-119(198)133(2,53-212-102(181)37-21-86(149)150)54-213-103(182)38-22-87(151)152)70-230-120(199)134(3,55-214-104(183)39-23-88(153)154)56-215-105(184)40-24-89(155)156)78-238-128(207)142(11,71-231-121(200)135(4,57-216-106(185)41-25-90(157)158)58-217-107(186)42-26-91(159)160)72-232-122(201)136(5,59-218-108(187)43-27-92(161)162)60-219-109(188)44-28-93(163)164)83-242-132(211)146(15,79-239-129(208)143(12,73-233-123(202)137(6,61-220-110(189)45-29-94(165)166)62-221-111(190)46-30-95(167)168)74-234-124(203)138(7,63-222-112(191)47-31-96(169)170)64-223-113(192)48-32-97(171)172)80-240-130(209)144(13,75-235-125(204)139(8,65-224-114(193)49-33-98(173)174)66-225-115(194)50-34-99(175)176)76-236-126(205)140(9,67-226-116(195)51-35-100(177)178)68-227-117(196)52-36-101(179)180/h17-20H,16,21-83,148H2,1-15H3,(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)(H,161,162)(H,163,164)(H,165,166)(H,167,168)(H,169,170)(H,171,172)(H,173,174)(H,175,176)(H,177,178)(H,179,180)
JTLTWQVZAUYNJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
calculated mol. wt. 3480.1
Applicazioni
Amine dendrons can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups, primary amines, or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination.
Altre note
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Note legali
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)