Documenti fondamentali
757705
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 10,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Amine-PEG-carboxylic acid, Amino-PEG acetic acid, AminoPEG carboxylic acid, Aminopolyoxyethylene acetic acid
Scegli un formato
100 MG
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
142,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 10,100
Stato
solid
PM
PEG average Mn 10,000 (n ~230)
average Mn 10,100
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Punto di fusione
56-61 °C
Estremità Ω
amine
Estremità α
carboxylic acid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.