Documenti fondamentali
765929
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-cysteine-2,3-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
NAC-13C2,15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C3H915NO3S
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
106-108 °C
applicazioni
peptide synthesis
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S[13CH2][13CH]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,4+1,6+1
PWKSKIMOESPYIA-OCJBEUKVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)