Documenti fondamentali
765864
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4Br2F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
197-209 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br.FC(F)(F)c1cnccc1Br
InChI
1S/C6H3BrF3N.BrH/c7-5-1-2-11-3-4(5)6(8,9)10;/h1-3H;1H
MHIFEMQDYMMYRS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)