Documenti fondamentali
765074
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzamide
97%
Sinonimo/i:
p-Iodobenzamide
Scegli un formato
1 G
16,80 €
16,80 €
Prezzo di listino33,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
16,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
16,80 €
Prezzo di listino33,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
215-217 °C
Gruppo funzionale
amide
iodo
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6INO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
XRNBLQCAFWFFPM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)