Documenti fondamentali
76480
Sigma-Aldrich
Pentachlorophenol sodium salt
technical, ≥80% (HPLC/NT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6Cl5NaO
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.32
Beilstein:
3639137
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥80% (HPLC/NT)
Impurezze
≤15% water
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O.Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h12H;/q;+1/p-1
HCJLVWUMMKIQIM-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Sales restrictions may apply
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alexander Zhgun et al.
PloS one, 15(4), e0230591-e0230591 (2020-04-03)
In this study, we investigated biodeterioration of materials used in tempera painting by analyzing the structure of the microbiome in ancient tempera paintings exhibited in State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Samples were obtained from 16th-century paintings, including a grand Russian