Documenti
666351
Sigma-Aldrich
Pentafluoroethane-d1
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CF3CDF2
Peso molecolare:
121.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. eboll.
-48 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF5/c3-1(4)2(5,6)7/h1H/i1D
GTLACDSXYULKMZ-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1