Documenti fondamentali
762997
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidone-(ethylene-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D4H2N2O
Peso molecolare:
90.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
crystals
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
O=C1NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
YAMHXTCMCPHKLN-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)