Documenti fondamentali
762598
Sigma-Aldrich
Benzophenone-α-13C,d10
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC12D10O
Peso molecolare:
193.27
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+13
Stringa SMILE
O=[13C](C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,13+1
RWCCWEUUXYIKHB-AUTSVAABSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)