Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 459,00 € |
Informazioni su questo articolo
459,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
saccharin
manufacturer/tradename
USP
mp
226-229 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Saccharin Sodium Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| mp 226-229 °C (lit.) | mp 226-229 °C (lit.) | mp 226-229 °C (lit.) | mp 228-230 °C |
| API family saccharin | API family saccharin | API family saccharin | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?