Documenti fondamentali
762415
Sigma-Aldrich
2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate
97%
Sinonimo/i:
2-Azido-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10F6N5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Disponibilità
available only in USA
Punto di fusione
205-210 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H10N5.F6P/c1-9-3-4-10(2)5(9)7-8-6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
SKAIRSILDPLHCV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Efficient diazo transfer reagent for the preparation of azides from primary amines. An alternative to tosyl azide with an easier-to-separate water soluble by-product.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mitsuru Kitamura, et al
Synthesis, 7, 1037-1044 (2011)
Direct Synthesis of Organic Azides from Primary Amines with 2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium Hexafluorophosphate.
Kitamura, M.
European Journal of Organic Chemistry, 458-462 (2011)