Documenti fondamentali
761575
Sigma-Aldrich
1-Aminobenzimidazole
97%
Sinonimo/i:
1H-Benzimidazol-1-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
145-150 °C
Stringa SMILE
Nn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3/c8-10-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-5H,8H2
HXYXDTAROKJMBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)